Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenschöpfer
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Schöpfer ermöglichen eine effiziente Probenahme von Oberflächen von Flüssigkeiten.
Marke: Sampling Systems™ 8053B-50
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Das einteilig geformte Design wurde speziell für eine Standard-Deckelbefestigung konstruiert
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja | |
Blau |
50 ml | |
Unsteril | |
48 mm |