Learn More
Merck Steritop™ Schnellentriegelung
Für sterile Filtrieranwendungen.
Marke: Merck S2GPT05RE
Beschreibung
- Flaschenaufsatzfilter mit GP 45 mm-Gewindeanschlüssen und Express PLUS Membran aus Polyethersulfon (PES) mit hoher Fließgeschwindigkeit und 0.22 μm Porengröße
- Für Vakuumfiltration und Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinen, DNA-Lösungen und Virus-Suspensionen
Spezifikation
Ja | |
0,22 μm | |
40 cm2 | |
10 ml | |
15 ml | |
148 mm |
PES | |
Steril | |
Flaschenaufsatzfilter | |
2,4 mL | |
50 mL | |
12,5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Steritop™ Schnellentriegelung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur