Learn More
Haldenwanger™ Glasierter Porzellanmörser
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Unglasierte Porzellanmörser sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 55/1/RAUH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12313328
  • 49.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
75mL
70 mm
Porzellan
Unglasiert
Mörtel
45 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Glasierter Porzellanmörser > Fassungsvermögen:75mL; Höhe:45mm