Learn More
Aceton, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical™
C3H6O, CAS-Nummer 67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
Marke:  Fisher Chemical A/0600/PB08
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11433733
  • 38.25 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
C3H6O, CAS-Nummer 67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
247mbar at 20°C
2
C3H6O
Farblos
-95°C
500 mL
67-64-1
0.32 mPaS at 20°C
Flüssig
8765
7
56°C
58.08g/mol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2540785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog NumberA/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/JC21,A/0600/99SS
Chargennummer2538180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/JC21,A/0600/99SS
Chargennummer2533819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/JC21,A/0600/99SS
Chargennummer2532854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/JC21,A/0600/99SS
Chargennummer2532304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/JC21,A/0600/99SS
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical™ > 500 ml, Kunststoffbeschichtete Glasflasche