Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulvertrichter
Hergestellt aus chemikalienbeständigem, lebensmitteltauglichem HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulvertrichter sind ideal für den Transfer und die Probenahme von Pulvern.
Marke: Sampling Systems™ 8111H-250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Spezifikation
250 mm | |
HDPE | |
No | |
Filling Funnel (Powders) |
40 mm | |
Not Autoclavable | |
Non-sterile |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulvertrichter > Non-sterile, 250 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur