Learn More
Kartell™ Klebeband, Sterilisationsindikator
Zeigt eine erfolgte Sterilisation durch einfachen Farbumschlag von Weiß nach Braun an. Kartell™ Klebeband zur Sterilisationsanzeige ist in Ausführungen zum Autoklavieren sowie in Ausführungen für die Trockenwärme-Sterilisation erhältlich.
32.34 CHF - 154.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 11140/2005 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Angabe der Sterilisation |
Länge (metrisch) | 50 m |
Material | Papier |
Sterilisationsindikator | Ja |
Produktcode | Marke | Sterilisationsmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilisationsmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10073454
|
Kartell™
0105200 |
Autoklavieren |
32.34 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10245041
|
Kartell™
0105100 |
Trockenhitze (Poupinel-Methode) |
154.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Zeigt eine erfolgte Sterilisation durch einfachen Farbumschlag von Weiß nach Braun an.Kartell™ Klebeband zur Sterilisationsanzeige ist in Ausführungen zum Autoklavieren sowie in Ausführungen für die Trockenwärme-Sterilisation erhältlich.
- Das Klebeband zeigt die Sterilisation an.
- Verfügbare Klebebänder für Autoklavier- und Poupinet-Sterilisationsmethoden:
- Band für Autoklavierung: 20’ bei +121 °C oder 10’ bei +125 °C oder 5’ bei +135 °C
- Poupinel-Methode: Trockenhitze
- Farbumschlag von Weiß zu Braun
- Bleifrei bei korrekter Lagerung
- Das Autoklavierungsband kann bis zu 3 Jahre nach Herstellungsdatum verwendet werden.
- Das Poupinel-Klebeband kann bis zu 24 Monate nach Herstellungsdatum verwendet werden.
- Konformität mit ISO 11140/2005
Spezifikation
ISO 11140/2005 | |
50 m | |
Ja |
Zur Angabe der Sterilisation | |
Papier | |
19 mm |