Learn More
BRAND™ Pasteurpipetten aus LDPE
Pasteurpipetten aus LDPE eignen sich hervorragend zum Aliquotieren und gewährleisten eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Anzahl von Tropfen je Milliliter.
Marke:  BRAND™ 747770
104.54 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10721963
  • 132.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus LDPE.
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenanzahl pro Milliliter.
  • Ideal für Aliquote.
  • Pasteur-Pipetten können befüllt und tiefgefroren oder durch Hitzeversiegelung der Spitze in einen geschlossenen Behälter umgewandelt werden.
  • Der integrierte Pipettierkolben lässt sich leicht zusammendrücken und beugt dadurch Ermüdungserscheinungen bei häufiger Pipettierung vor.
  • Beständig gegen Gas oder Gammastrahlensterilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
60 bis 75 ml
Glühlampenform
150 mm
Ja
LDPE
500/Packung
4 ml
Pasteurpipette
Name des Produkts
BRAND™ Pasteurpipetten aus LDPE > Kapazität: 4 ml