Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Schnapphalter aus Kunststoff ermöglichen eine einfache Identifizierung des Regalinhalts
Marke:  Metro™ 9990SL3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15976781
  • 18.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Graue, feste Kunststoffhalter sorgen durch Neigung der 32 mm-Etiketten für bessere Sichtbarkeit
  • Etiketten nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Label Holder
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale
72,5 x 3,2 cm
91,4 cm
-18 bis 120.2 °F
Kunststoff
Grau
31 x 1.25 in.
36 Zoll
Schräg
-28 bis 49 °C
Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter > Schräg, grauer massiver Kunststoff; passend für Regallängen: 914 mm (36 Zoll)