Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Homogenisierbeutel, Steriblend
GREENER_CHOICE
Die aus stabilem Polyethylen in Lebensmittelqualität hergestellten Thermo Scientific™ Sterilin™ Homogenisationsbeutel sind ideal für die Homogenisierung von Lebensmittelproben vor der mikrobiologischen Analyse geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ S400
87.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11758978
  • 129.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die aus stabilem Polyethylen in Lebensmittelqualität hergestellten Thermo Scientific™ Sterilin™ Homogenisationsbeutel sind ideal für die Homogenisierung von Lebensmittelproben vor der mikrobiologischen Analyse geeignet.
  • Für die Verwendung in Homogenisatoren aller führenden Hersteller geeignet
  • Doppelt abgedichtet für Festigkeit und Zuverlässigkeit; gewährleistet die sichere Verarbeitung von Proben
  • Hergestellt aus stabilem Polyethylen in Lebensmittelqualität für eine lange Lebensdauer
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Steriblend Beutel
Polyethylen
50
300 mm
400 mL
500
300 x 180 mm
180 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Homogenisierbeutel, Steriblend >