Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavierbeutel
GREENER_CHOICE
Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ 511-17
192.01 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11339103
  • 289.00 CHF / 200 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
  • Beutel aus HDPE sind für die Sterilisation bei 121 °C und Beutel aus Polypropylen für die Inaktivierung von besonders widerstandsfähigen Abfallstoffen bei 135 °C geeignet
  • Praktische “Tuchspender”-Kartons geben die Beutel einzeln ab
  • Es sind beschichtete Drahtständer oder Papphalter für die Verwendung mit Autoklavbeutel lieferbar
Bestellhinweis:
Nicht in allen geographischen Regionen lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbeutel (HDPE)
200
810 x 610mm
810 mm
610 mm
HDPE
121 °C
32 in.
24 in.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer219544 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/06/2025 Catalog Number511-17,51117
Chargennummer218163 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog Number511-17,51117
Chargennummer216827 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number511-17,51117
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavierbeutel >