Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavierbeutel
Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
Marke: Thermo Scientific™ 510HT
290.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
- Beutel aus HDPE sind für die Sterilisation bei 121 °C und Beutel aus Polypropylen für die Inaktivierung von besonders widerstandsfähigen Abfallstoffen bei 135 °C geeignet
- Praktische “Tuchspender”-Kartons geben die Beutel einzeln ab
- Es sind beschichtete Drahtständer oder Papphalter für die Verwendung mit Autoklavbeutel lieferbar
Bestellhinweis:
Nicht in allen geographischen Regionen lieferbar
Spezifikation
Autoklavierbeutel (PP) | |
500 | |
660 x 305 mm | |
660 mm | |
305 mm |
Polypropylen | |
135 °C | |
26 in. | |
12 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
219543 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2025 | 510HT |
219250 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2025 | 510HT |
86354 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 510HT |
80927 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 510HT |
86619 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 510HT |