Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen
GREENER_CHOICE
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
142.00 CHF - 551.00 CHF
Spezifikation
Form Rund
Typ Petrischale
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Lüftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Lüftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11329283
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
121V
35 mm 11 mm 3
551.00 CHF
800 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11359273
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
122-17
50 mm 14 mm 1
362.00 CHF
700 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11369273
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
123-17
60 mm 15 mm 1
346.00 CHF
540 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10655821
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
124-17
50 mm 20,3 mm 1
309.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11749242
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PF55
55 mm 12 mm Nein
466.96 CHF
1620 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11339283
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
501V
139 mm 21,1 mm 3
142.00 CHF
80 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Die 50 mm-Schale (Bestellnummer 124) weist eine Tiefe von mehr als 20 mm auf und wurde zur Verwendung mit Flüssigmedien zur einfacheren Handhabung entwickelt
  • Die 55 mm-Schale bietet Platz für 47 mm-Membranfilter und ist somit für Wasseranalysen geeignet
  • Die 140 mm-Schale wird gemäß der Norm EN ISO 24998 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Petrischale
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen