Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 122-17
292.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Die 50 mm-Schale (Katalognummer 124) weist eine Tiefe von mehr als 20 mm auf und wurde zur vereinfachten Verwendung mit Flüssigmedien entwickelt
- Die 55 mm-Schale bietet Platz für 47 mm-Membranfilter und ist somit für Wasseranalysen geeignet
- Die 140 mm-Schale wird gemäß der Norm EN ISO 24998 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet
Spezifikation
50 mm Petrischale, 1 Entlüftung (flach) | |
Rund | |
Petrischale | |
700 | |
700 | |
14 mm |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Bakteriologie | |
10 | |
1 | |
50 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M556100 | Konformitätsbescheinigung | 14/04/2025 | 122-17 |
M552530 | Konformitätsbescheinigung | 27/01/2025 | 122-17 |
M536950 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2025 | 122-17 |
M522830 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 122,122-17 |
M391030 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 122,122-17 |