Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen
GREENER_CHOICE
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 501V
134.90 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11339283
  • 142.00 CHF / 80 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
  • Kleinere Größen sind ideal, wenn der Platz im Inkubator knapp ist
  • Die 55 mm-Schale bietet Platz für 47 mm-Membranfilter und ist somit für Wasseranalysen geeignet
  • Die 50 mm-Schale (Katalognummer 124) weist eine Tiefe von mehr als 20 mm auf und wurde zur vereinfachten Verwendung mit Flüssigmedien entwickelt
  • Die 140 mm-Schale wird gemäß der Norm EN ISO 24998 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Unbehandelt
80
3
139 mm
Unsteril
Petrischale
10
21,1 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen >