Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen
GREENER_CHOICE
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 124-17
293.55 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10655821
  • 309.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
  • Kleinere Größen sind ideal, wenn der Platz im Inkubator knapp ist
  • Die 55 mm-Schale bietet Platz für 47 mm-Membranfilter und ist somit für Wasseranalysen geeignet
  • Die 50 mm-Schale (Katalognummer 124) weist eine Tiefe von mehr als 20 mm auf und wurde zur vereinfachten Verwendung mit Flüssigmedien entwickelt
  • Die 140 mm-Schale wird gemäß der Norm EN ISO 24998 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Unbehandelt
1
20
20,3 mm
Unsteril
Petrischale
500
1
50 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM554170 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/03/2025 Catalog Number12417,124-17
ChargennummerM545090 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/01/2025 Catalog Number12417,124-17
ChargennummerM429860 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number124-17
ChargennummerM496810 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number124-17
ChargennummerM536100 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number124-17
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen >