Learn More
Falcon™ dicht schließende Deckelscheiben
Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol für optische Klarheit. Falcon™ bakteriologische Petrischalen werden nicht für die Zellanhaftung gewebekulturbehandelt; für Anwendungen, bei denen die Zellanhaftung nicht erwünscht ist. Die Oberfläche ist hydrophob.
Marke: Falcon™ 351006
Beschreibung
Dicht schließender Deckel minimiert die Austrocknung der Probe
- Flache, verzerrungsfreie Optik
- Die Deckel mit Lüftung ermöglichen optimalen Gasaustausch
- Stapelringe vereinfachen Handhabung und Stapelung
- Der mattierte Ring erleichtert die Handhabung der Schale (durch den Ring kann die Schale ohne versehentliches Abnehmen des Deckels angehoben werden, dadurch ist ein aseptischer Umgang gegeben)
- Pyrogenfrei
- Verpackung in medizinischen Aufreißbeuteln
- Die langlebige Konstruktion ermöglicht einen sicheren Umgang mit den Schalen
Bestellinformation
20 Stück pro Hülle.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Ja | |
Rund | |
Unbehandelt | |
500/Karton | |
Manschette | |
9 mm |
11,87 cm2 | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale | |
20 St./Packung | |
20/Beutel | |
50 mm |