Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ quadratische 100 mm-Petrischalen
Führen Sie verschiedene Anwendungen mit quadratischen Thermo ScientificTM SterilinTM 100 mm-Petrischalen in unterteilten und nicht unterteilten Formaten durch.
Marke: Thermo Scientific™ 103-17
266.66 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durchführen verschiedener Anwendungen mit Thermo Scientific™ Sterilin™ quadratischen 100 mm-Petrischalen mit oder ohne Fächer Unter aseptischen Bedingungen unter Reinraumbedingungen hergestellt (Klasse 7, ISO14644), um mikrobiologische Kontamination auszuschließen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Nicht unterteilt:
- Ideal für antibiotische Empfindlichkeitsprüfungen geeignet, bei denen eine große Oberfläche und ein sehr flacher Boden erforderlich ist
Unterteilt:
- Ideal für Arbeiten mit kleinen Volumina flüssiger Medien oder für die Probenlagerung geeignet
- 25 Kammern haben jeweils eine Fläche von 3,7 cm2 und eine Kapazität von 5 ml
- Deckel mit wählbaren Positionen zur Belüftung oder ohne Belüftung; zur Auswahl der Belüftungseinstellung wird er um 90° gedreht
Bestellinformationen:
In Nordamerika derzeit nicht erhältlich
Spezifikation
Petrischale, 100 mm | |
Quadratisch | |
Petrischale | |
120 | |
Auswählbar |
Flach | |
Steril | |
25 | |
4 | |
20,8 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
34Stunden
4Minuten
0Sekunden
30