Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Petrischalen
GREENER_CHOICE
Kultivieren Sie Pilze, Bakterien und anderen Mikroorganismen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Petrischalen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4021
1070.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24345" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10099092
  • 1265.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kultivieren Sie Pilze, Bakterien und anderen Mikroorganismen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Petrischalen.
  • Lieferbar mit eingearbeiteter Gittermarkierung
  • Gut geeignet für Dispensierungsautomaten
  • Die Kontaktschale eignet sich besonders gut für die Probenentnahme in Krankenhäusern sowie in der Lebensmitteltechnik und der pharmazeutischen Industrie.
  • In automatisierten Systemen verwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
belüftet, ohne Stapelring
79 cm2
Petrischale
Ja
Flach
Quadratisch
1
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1336741 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number4021
Chargennummer1303884 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number4021
Chargennummer1361106 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4021
Chargennummer1305898 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4021
Chargennummer1396407 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4021
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Petrischalen > Belüftet, ohne Stapelring
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.