Learn More
Saint Gobain Life Sciences Silikonschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen im Bereich der Biopharmazie. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonschläuche sind biologisch inert und wirken nicht hemmend auf Zellkulturen. Flexibilität bis -50 °C bei Erhaltung der chemischen, mechanischen und elektrischen Leistungseigenschaften bis +200 °C.
72.38 CHF - 188.00 CHF
Spezifikation
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Schläuche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11741706
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760110
1.5 mm 3 mm 50 m
100.94 CHF
50 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15640191
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760230
3 mm 6 mm 10 m
126.88 CHF
50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10256454
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760160
2 mm 4 mm 50 m
72.38 CHF
50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11791706
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760420
5 mm 8 mm 10 m
159.00 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15650191
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760440
5 mm 10 mm 10 m
142.00 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11701716
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760510
6 mm 10 mm 25 m
121.00 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13190793
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760570
7 mm 10 mm 10 m
104.00 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13130803
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
760650
8 mm 12 mm 25 m
188.00 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfüllt die Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs für Silikon-Elastomer für Verschlüsse und Schläuche, biologischer Tests gemäß USP Klasse VI und ISO 10993-Biokompatibilität (systemische Toxizität, Irritation, Allergisierung, Zytotoxizität, Blutverträglichkeit und Ames-Test)
  • Konform mit FDA- und BfR-Positivlisten sowie Lebensmitteltauglichkeitstests gemäß EG-Richtlinien
  • Dieser Schlauch mit CE-Kennzeichnung ist ein nicht invasives Medizinprodukt
  • Mit einer Kontaktdauer von bis zu 29 Tagen
  • Peroxidvernetztes Silikon
  • Biologisch neutral
  • FDA/BfR
  • US- und Europäisches Arzneibuch
  • Temperaturbeständigkeit -50 bis +200 °C
Spezifikation
Spezifikation
Flexibel
200 °C
Schläuche
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Silikonschläuche