Learn More
Saint Gobain Life Sciences Silikonschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen im Bereich der Biopharmazie. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonschläuche sind biologisch inert und wirken nicht hemmend auf Zellkulturen. Flexibilität bis -50 °C bei Erhaltung der chemischen, mechanischen und elektrischen Leistungseigenschaften bis +200 °C.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 760510
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11701716
  • 121.00 CHF / 25 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfüllt die Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs für Silikon-Elastomer für Verschlüsse und Schläuche, biologischer Tests gemäß USP Klasse VI und ISO 10993-Biokompatibilität (systemische Toxizität, Irritation, Allergisierung, Zytotoxizität, Blutverträglichkeit und Ames-Test)
  • Konform mit FDA- und BfR-Positivlisten sowie Lebensmitteltauglichkeitstests gemäß EG-Richtlinien
  • Dieser Schlauch mit CE-Kennzeichnung ist ein nicht invasives Medizinprodukt
  • Mit einer Kontaktdauer von bis zu 29 Tagen
  • Peroxidvernetztes Silikon
  • Biologisch neutral
  • FDA/BfR
  • US- und Europäisches Arzneibuch
  • Temperaturbeständigkeit -50 bis +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konform (Lebensmittel), USP-Klasse VI, BFR, Europäisches Arzneibuch, USP Class VI, BFR, European Pharmacopoeia
0,24 in.
Silikon Versilic
10 mm
25 m
2 mm
-76 °F
Durchsichtig
392°F
Schläuche
Autoklavierbar
6 mm
0,39 in.
82 ft.
0.08 in.
Pharmazeutisch, Biotechnologie, Flüssigkeitsübertragung, die eine biologische Reaktionsträgheit erfordert
-60 °C
Flexibel
200 °C