Learn More
Saint Gobain Life Sciences Silikonschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen im Bereich der Biopharmazie. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonschläuche sind biologisch inert und wirken nicht hemmend auf Zellkulturen. Flexibilität bis -50 °C bei Erhaltung der chemischen, mechanischen und elektrischen Leistungseigenschaften bis +200 °C.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 760650
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13130803
  • 188.00 CHF / 25 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfüllt die Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs für Silikon-Elastomer für Verschlüsse und Schläuche, biologischer Tests gemäß USP Klasse VI und ISO 10993-Biokompatibilität (systemische Toxizität, Irritation, Allergisierung, Zytotoxizität, Blutverträglichkeit und Ames-Test)
  • Konform mit FDA- und BfR-Positivlisten sowie Lebensmitteltauglichkeitstests gemäß EG-Richtlinien
  • Dieser Schlauch mit CE-Kennzeichnung ist ein nicht invasives Medizinprodukt
  • Mit einer Kontaktdauer von bis zu 29 Tagen
  • Peroxidvernetztes Silikon
  • Biologisch neutral
  • FDA/BfR
  • US- und Europäisches Arzneibuch
  • Temperaturbeständigkeit -50 bis +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konform (Lebensmittel), USP-Klasse VI, BFR, Europäisches Arzneibuch, USP Class VI, BFR, European Pharmacopoeia
8 mm
0,47 in.
82 ft.
0.08 in.
Pharmazie, Biotechnologie, Überführung wässriger Medien
-50 °C
Flexibel
200 °C
0,31 in.
Silikon
12 mm
25 m
2 mm
-58 °F
Durchsichtig
392°F
Schläuche
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Silikonschläuche > ID:8mm; AD:12mm, Länge:25m