Learn More
Saint Gobain Life Sciences Silikonschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen im Bereich der Biopharmazie. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonschläuche sind biologisch inert und wirken nicht hemmend auf Zellkulturen. Flexibilität bis -50 °C bei Erhaltung der chemischen, mechanischen und elektrischen Leistungseigenschaften bis +200 °C.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 760420
Beschreibung
- Erfüllt die Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs für Silikon-Elastomer für Verschlüsse und Schläuche, biologischer Tests gemäß USP Klasse VI und ISO 10993-Biokompatibilität (systemische Toxizität, Irritation, Allergisierung, Zytotoxizität, Blutverträglichkeit und Ames-Test)
- Konform mit FDA- und BfR-Positivlisten sowie Lebensmitteltauglichkeitstests gemäß EG-Richtlinien
- Dieser Schlauch mit CE-Kennzeichnung ist ein nicht invasives Medizinprodukt
- Mit einer Kontaktdauer von bis zu 29 Tagen
- Peroxidvernetztes Silikon
- Biologisch neutral
- FDA/BfR
- US- und Europäisches Arzneibuch
- Temperaturbeständigkeit -50 bis +200 °C
Spezifikation
FDA-konform (Lebensmittel), USP-Klasse VI, BFR, Europäisches Arzneibuch, USP Class VI, BFR, European Pharmacopoeia | |
Autoklavierbar | |
5 mm | |
0,31 in. | |
32.8 ft. | |
0,06 in. | |
Pharmazie, Biotechnologie, Überführung wässriger Medien | |
-50 °C | |
Flexibel | |
200 °C |
Schläuche | |
0,2 in. | |
Silikon | |
8 mm | |
10 m | |
1.5 mm | |
-58 °F | |
Durchsichtig | |
392°F |