Learn More
Corning™ Gosselin™ Sterile, gerade Behälter aus Polypropylen
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
124.07 CHF - 195.62 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Autostabiler Klappverschluss |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11703154
![]() |
Corning™
FL300-04 |
300 mL | 75 mm | 88 mm |
195.62 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11763154
![]() |
Corning™
FL100-05 |
90 mL | 43 mm | 80 mm |
124.07 CHF
350 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11733154
![]() |
Corning™
FL60-04 |
50 mL | 31 mm | 78 mm |
163.52 CHF
650 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Spritzguss-Polypropylen
- Auslaufsicher, keine Kreuzkontaminations-Risiken
- Autostabiler Klappverschluss
- Stoßfest
- Garantierte Sterilität 10-3
- Geeignetes Volumen für die Milchprobenahme
Spezifikation
Polypropylen | |
Steril | |
Autostabiler Klappverschluss | |
Naturfarben |