Learn More
Corning™ Gosselin™ Sterile, gerade Behälter aus Polypropylen
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
Marke: Corning™ FL300-04
151.93 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Automatischer stabiler Klappdeckel
- Leicht und bruchsicher
- Transparentes oder blaues Polypropylen (PP)
- Steril, nicht einzeln verpackt
Spezifikation
Polypropylen | |
10.1 oz. | |
Autostabiler Klappverschluss | |
75 mm |
Steril | |
300 mL | |
Naturfarben | |
88 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ Sterile, gerade Behälter aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 300 ml; Abmessungen: 75 Durchmesser x 88 mm H
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur