Learn More
Corning™ Gosselin™ Sterile, gerade Behälter aus Polypropylen
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
Marke: Corning™ FL60-04
Beschreibung
- Automatischer stabiler Klappdeckel
- Leicht und bruchsicher
- Transparentes oder blaues Polypropylen (PP)
- Steril, nicht einzeln verpackt
Spezifikation
Polypropylen | |
1.6 oz. | |
Autostabiler Klappverschluss | |
31 mm |
Steril | |
50 mL | |
Naturfarben | |
78 mm |