Learn More
Corning™ Gosselin™ Sterile, gerade Behälter aus Polypropylen
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
Marke: Corning™ FL100-05
74.04 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Automatischer stabiler Klappdeckel
- Leicht und bruchsicher
- Transparentes oder blaues Polypropylen (PP)
- Steril, nicht einzeln verpackt
Spezifikation
Polypropylen | |
3 oz. | |
Autostabiler Klappverschluss | |
43 mm |
Steril | |
90 mL | |
Naturfarben | |
80 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ Sterile, gerade Behälter aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 90 ml; Abmessungen: 43 Durchmesser x 80 mm H
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur