Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 250 ml)
Ideal für die Wasserprobenahme für mikrobiologische oder chemische Analysen
Marke: Microspec™ P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Probenahme, Toxizitätstests, Legionella Spp., pathogene und Indikatorarten
- Squat-Flaschen erleichtern die Probenahme an niedrigen Abflussstellen
- Verfügt über einen weiten Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
- Verschlusskappen sind manipulationssicher
- Stabil auf dem Labortisch
- Rechteckig, um begrenzten Stauraum optimal zu nutzen
- Squat-Flasche für einfache Probenahme
- Weiter Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
- Nicht mittig angeordneter Hals zur Unterstützung der Probenahme in dicht sitzenden Auslässen
Spezifikation
Ja | |
Schraube | |
18 mg/l, wenn voll | |
Natriumthiosulfat | |
Einwegprodukt | |
Probenflaschen für die Mikrobiologie mit Etikett | |
Bakterien Hefen Schimmelpilze, Yeast, Molds | |
281 g | |
Ja | |
140 | |
2.874 Zoll | |
3.347 Zoll | |
1.094 oz. |
Blau | |
Durchscheinend | |
Raumtemperatur | |
Mikroorganismen | |
Großbritannien | |
Steril | |
250 mL | |
Probenahme | |
Polypropylen | |
Wasser | |
73 mm | |
85 mm | |
31 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 250 ml) > Natriumthiosulfat; Verschlussfarbe: Blau; 18 mg/l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur