Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 250 ml)
Ideal für die Wasserprobenahme für mikrobiologische oder chemische Analysen
110.14 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
ATCC® Ja
Verschlusstyp Schraube
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Nachweis von Mikroorganismen
Format Einwegprodukt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kappenfarbe Konzentration Zusatzstoff Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kappenfarbe Konzentration Zusatzstoff Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15732145
Unterlagen ansehen
Microspec™
P1
Blau 18 mg/l, wenn voll Natriumthiosulfat Durchscheinend
129.00 CHF
140 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15742145
Unterlagen ansehen
Microspec™
P2
Weiß 10 mg/l, wenn voll EDTA Durchscheinend
129.00 CHF
140 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15752145
Unterlagen ansehen
Microspec™
P3
Grün 18 mg/l, wenn voll EDTA Durchscheinend
123.00 CHF
140 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15772145
Unterlagen ansehen
Microspec™
P5
Blau 180 mg/l, wenn voll Natriumthiosulfat Grün
129.00 CHF
140 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15782145
Unterlagen ansehen
Microspec™
P6
Blau 18 mg/l, wenn voll Natriumthiosulfat Grün Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15792145
Unterlagen ansehen
Microspec™
P7
Blau 10 mg/l, wenn voll EDTA Grün Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Probenahme, Toxizitätstests, Legionella Spp., pathogene und Indikatorarten
  • Squat-Flaschen erleichtern die Probenahme an niedrigen Abflussstellen
  • Verfügt über einen weiten Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Verschlusskappen sind manipulationssicher
  • Stabil auf dem Labortisch
  • Rechteckig, um begrenzten Stauraum optimal zu nutzen
  • Squat-Flasche für einfache Probenahme
  • Weiter Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Nicht mittig angeordneter Hals zur Unterstützung der Probenahme in dicht sitzenden Auslässen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Raumtemperatur
Einwegprodukt
Probenflaschen für die Mikrobiologie mit Etikett
Bakterien Hefen Schimmelpilze, Yeast, Molds
281 g
Ja
140
2.874 Zoll
3.347 Zoll
1.094 oz.
Schraube
Mikroorganismen
Großbritannien
Steril
250 mL
Probenahme
Polypropylen
Wasser
73 mm
85 mm
31 g
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 250 ml)