Learn More
Gibco™ BG-11-Medien, optimiert für Cyanobakterien
BG-11 Medien, optimiert für Cyanobakterien
Marke: Gibco™ A1379901
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gibco™ BG-11 Medien sind für die Kultivierung und Pflege ausgewählter Cyanobakterien einschließlich Synechococcus elongates optimiert. Die Formulierung wird gebrauchsfertig in einfacher Konzentration geliefert, damit Sie aufwendige Medienvorbereitungsschritte vermeiden können.Jedes Gibco™ BG-11 Medium wird in der preisgekrönten Gibco™ Flasche geliefert, die für eine einfachere Verwendung im Biosicherheitsschrank konzipiert wurde, das Kontaminationsrisiko minimiert und Ihnen hilft, Zellen konsistenter zu kultivieren. Zusammen ergeben die hochwertige Verpackung und die hohe Qualität, die höhere Zuverlässigkeit und die verbesserte Konsistenz in der Cyanobakterien-Kultur eine bessere Gesamteffizienz und robustere Daten (Abb. 1, 2).
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Gibco™ BG-11 Nährmedien enthalten: • 1 Gibco™ BG-11 Medien – Lagerung bei 4 °C. |
|
Algal-Medien | |
Mikrobiologische Medien | |
1 l |
Flüssig | |
Keine (gebrauchsfertig) | |
Cyanobakterien | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ BG-11-Medien, optimiert für Cyanobakterien > 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur