Learn More
Buerkle™ Steribags™ Probenbeutel
BIOPHARMA
Aus Polyethylen und besonders reißfest und auslaufsicher. Buerkle™ SteriBags™ Probenbeutel sind sterilisiert, haben einen Verschluss zum Aufreißen und können beschriftet werden.
Marke:  Buerkle™ 5344-1650
148.12 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15306297
  • 202.00 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die sterilisierten SteriBag Probenbeutel eignen sich optimal für Proben aus den Bereichen Chemie, Pharmazie, Medizin, Tiermedizin und Nahrungsmittelindustrie. Die Beutel sind aus Polyethylen gefertigt und daher außergewöhnlich reißfest und auslaufsicher.
  • Sterilisiert
  • Beschriftbar
  • Auslaufsicher
  • Platzsparend
  • Transparent
  • Mit praktischem Aufreißverschluss
  • Millionenfach bewährt
Spezifikation
Spezifikation
Probenbeutel
Durchsichtig
Steril
305 x 178 mm
1650 mL
Polyethylen
250/Packung
Dokumentation
Flyers
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ103196 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/03/2025 Catalog Number5344-1650
ChargennummerJ103655 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/03/2025 Catalog Number5344-1650
ChargennummerJ102389 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/12/2024 Catalog Number5344-1650
ChargennummerJ101692 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2024 Catalog Number5344-1650
ChargennummerJ101541 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2024 Catalog Number5344-1650
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Steribags™ Probenbeutel > Fassungsvermögen:1.650 ml ohne Beschriftungsfeld