Learn More
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ Spektrophotometer-Standards
Mit den Thermo Scientific™ SPECTRONIC Standards können Sie die Leistungsfähigkeit und Genauigkeit Ihres Spektrophotometers direkt in Ihrem Labor prüfen.
Marke: Thermo Scientific™ 840-253100
2033.00 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ SPECTRONIC Standards können Sie die Leistungsfähigkeit und die Genauigkeit des Spektrophotometers direkt in Ihrem Labor prüfen. Dieses Kit ist in der Anwendung genauso einfach wie eine Standardküvette. Es enthält:
- Kalibrierstandards aus ND-Glas zum Überprüfen der photometrischen Genauigkeit mit Nennwerten von 0,3 A, 0,5 A, 1 A und 1,5 A
- Kalibrierstandard zum Überprüfen der Wellenlängengenauigkeit bei nominalen Wellenlängen von 400 nm, 522 nm und 777 nm
- Filter zum Überprüfen des Streulichts bei UV-Vis-Geräten bei 220 nm
- Filter zum Überprüfen des Streulichts bei Vis-Geräten bei 400 nm.
Set bestehend aus sieben in Metallrahmen montierten Glasteilen, deren Größe für herkömmliche quadratische Küvettenhalter geeignet ist.
- Vier ND-Glas-Kalibrierstandards zum Überprüfen der photometrischen Genauigkeit bei Nennwerten von 0,3 A, 0,5 A, 1 A und 1,5 A
- Standards werden bei 440,0 nm, 465,0 nm, 546,1 nm, 590,0 nm und 635,0 nm kalibriert
- Ein Kalibrierstandard zum Überprüfen der Wellenlängengenauigkeit bei nominalen Wellenlängen von 400 nm, 522 nm und 777 nm
- Die Symmetrie der Peaks bedeutet, dass die Tests auf Wellenlängengenauigkeit von der Spektralbandbreite (zwischen 1 nm und 10 nm) des getesteten Geräts unabhängig sind
- 1 Filter zum Überprüfen des Streulichts bei UV-Vis-Geräten bei 220 nm
- 1 Filter zum Überprüfen des Streulichts bei Vis-Geräten bei 400 nm
- Jedes SPECTRONIC Standards-Set wurde individuell getestet und zertifiziert, um seine Genauigkeit sicherzustellen. Die Werte sind gemäß dem National Institute of Standards and Technology (NIST) oder anderer Primärnormen rückverfolgbar
- Die Lieferung der Filter erfolgt in robusten Kunststoffbehältern
- Thermo Fisher Scientific bietet einen Rekalibrierungsservice an. Das empfohlene Rekalibrierungsintervall beträgt zwei Jahre
Hinweis: Streulichtfilter sollen bei der Messwellenlänge das Licht vollständig abschirmen. Sie können deshalb nicht kalibriert werden.
Spezifikation
SPECTRONIC Standards | |
Siehe Produktbeschreibung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13