Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem, Polycarbonat, Verschlussset mit 2 Anschlüssen
Das Thermo Scientific™ Polycarbonat (PC) Einwegflaschen-Baugruppensystem umfasst eine Nalgene quadratische Polycarbonat-Flasche, einen 38 bis 430 mm-Verschluss mit Anschluss und einer Entlüftungsfilterleitung und eine 1/8 in.-Anschlussleitung
2425.00 CHF
Spezifikation
Material Polycarbonat
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Product Type Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17877371
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SB00001-I
125 mL
2425.00 CHF
25 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17887371
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SB00002-I
250 ml
2425.00 CHF
20 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17897371
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SB00003-I
500 ml
2425.00 CHF
12 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17807381
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SB00004-I
1 l N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Key benefits:
  • Designed for a broad range of applications, including bioproduction, life science, and general lab use
  • Helps eliminate setup and post-use cleaning steps required for reuseable containers
  • Helps reduce cross-contamination risks
  • Allows process-specific flexibility with multiple bottle sizes
Assembly details:
  • Bottles are available in polycarbonate (PC) and polyethylene terephthalate glycol (PETG) contact surfaces
  • Each bottle is topped with an assembly including a cap, puck, and tubing
  • Most assemblies contain two ports with C-Flex™ tubing; the 2 L size includes a third port, also with C-Flex tubing (Cat. No. SB00005I)
  • One line on each assembly is dedicated to venting
  • The second and third lines are for liquid transfer and include 1/8 in. plug fittings, to be used with your preferred welding or sealing equipment
  • Fluid path of the finished product has been validated according to AAMI TIR33 with a 10-6 sterility assurance level (SAL)
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat
Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem
Schraubverschluss
Steril
Bei Raumtemperatur lagern.
Ja
HDPE
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem, Polycarbonat, Verschlussset mit 2 Anschlüssen