Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem, Polycarbonat, Verschlussset mit 2 Anschlüssen
Das Thermo Scientific™ Polycarbonat (PC) Einwegflaschen-Baugruppensystem umfasst eine Nalgene quadratische Polycarbonat-Flasche, einen 38 bis 430 mm-Verschluss mit Anschluss und einer Entlüftungsfilterleitung und eine 1/8 in.-Anschlussleitung
Marke: Thermo Scientific™ SB00002-I
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- Entwickelt für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Bioproduktion, Life Sciences und allgemeine Laboranwendungen
- Macht Reinigungsschritte bei der Einrichtung und nach der Anwendung, die für wiederverwendbare Behälter erforderlich sind, überflüssig
- Trägt zur Verringerung von Kreuzkontaminationsrisiken bei
- Ermöglicht prozessspezifische Flexibilität mit mehreren Flaschengrößen
Baugruppendetails:
- Flaschen sind mit Kontaktflächen aus Polycarbonat (PC) und Polyethylenterephthalat-Glykol (PETG) erhältlich
- Jede Flasche ist mit einer Baugruppe aus Verschluss, Puck und Schlauch versehen
- Die meisten Baugruppen enthalten zwei Anschlüsse mit C-Flex™ Schlauch; die Größe 2 l umfasst einen dritten Anschluss, auch mit C-Flex Schlauch
- Eine Leitung an jeder Baugruppe ist für die Entlüftung vorgesehen
- Die zweite und dritte Leitung sind für den Flüssigkeitstransfer vorgesehen und enthalten 1/8 in.-Steckanschlüsse, die mit Ihren bevorzugten Schweiß- oder Dichtungsgeräten verwendet werden können
- Der Flüssigkeitsweg des fertigen Produkts wurde gemäß AAMI TIR33 mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6 validiert
Spezifikation
8,45 oz. | |
Polycarbonat | |
Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem | |
Schraubverschluss | |
Steril |
250 ml | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Ja | |
HDPE | |
250 mL, 1 case of 10 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem, Polycarbonat, Verschlussset mit 2 Anschlüssen > 250 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu