Learn More
Thermo Scientific™ Standard Single-Use Bottle Assembly System, polycarbonate, 2-port cap set
Thermo Scientific™ Polycarbonate (PC) Single-Use Bottle Assembly System includes a Nalgene Square Polycarbonate Bottle, a 38 to 430 mm ported closure with one vent filter line, and one 1/8-in plugged connection line
Marke:  Thermo Scientific™ SB00001-I
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17877371
  • 2425.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hauptmerkmale:
  • Entwickelt für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Bioproduktion, Life Sciences und allgemeine Laboranwendungen
  • Macht Reinigungsschritte bei der Einrichtung und nach der Anwendung, die für wiederverwendbare Behälter erforderlich sind, überflüssig
  • Trägt zur Verringerung von Kreuzkontaminationsrisiken bei
  • Ermöglicht prozessspezifische Flexibilität mit mehreren Flaschengrößen
Baugruppendetails:
  • Flaschen sind mit Kontaktflächen aus Polycarbonat (PC) und Polyethylenterephthalat-Glykol (PETG) erhältlich
  • Jede Flasche ist mit einer Baugruppe aus Verschluss, Puck und Schlauch versehen
  • Die meisten Baugruppen enthalten zwei Anschlüsse mit C-Flex™ Schlauch; die Größe 2 l umfasst einen dritten Anschluss, auch mit C-Flex Schlauch
  • Eine Leitung an jeder Baugruppe ist für die Entlüftung vorgesehen
  • Die zweite und dritte Leitung sind für den Flüssigkeitstransfer vorgesehen und enthalten 1/8 in.-Steckanschlüsse, die mit Ihren bevorzugten Schweiß- oder Dichtungsgeräten verwendet werden können
  • Der Flüssigkeitsweg des fertigen Produkts wurde gemäß AAMI TIR33 mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6 validiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,22 oz.
Polycarbonat
Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem
Schraubverschluss
Steril
125 mL
Bei Raumtemperatur lagern.
Ja
HDPE
125 mL, 1 case of 25