Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem, Polycarbonat, Verschlussset mit 2 Anschlüssen
Das Thermo Scientific™ Polycarbonat (PC) Einwegflaschen-Baugruppensystem umfasst eine Nalgene quadratische Polycarbonat-Flasche, einen 38 bis 430 mm-Verschluss mit Anschluss und einer Entlüftungsfilterleitung und eine 1/8 in.-Anschlussleitung
Marke:  Thermo Scientific™ SB00004-I
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17807381
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Hauptmerkmale:
  • Entwickelt für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Bioproduktion, Life Sciences und allgemeine Laboranwendungen
  • Macht Reinigungsschritte bei der Einrichtung und nach der Anwendung, die für wiederverwendbare Behälter erforderlich sind, überflüssig
  • Trägt zur Verringerung von Kreuzkontaminationsrisiken bei
  • Ermöglicht prozessspezifische Flexibilität mit mehreren Flaschengrößen
Baugruppendetails:
  • Flaschen sind mit Kontaktflächen aus Polycarbonat (PC) und Polyethylenterephthalat-Glykol (PETG) erhältlich
  • Jede Flasche ist mit einer Baugruppe aus Verschluss, Puck und Schlauch versehen
  • Die meisten Baugruppen enthalten zwei Anschlüsse mit C-Flex™ Schlauch; die Größe 2 l umfasst einen dritten Anschluss, auch mit C-Flex Schlauch
  • Eine Leitung an jeder Baugruppe ist für die Entlüftung vorgesehen
  • Die zweite und dritte Leitung sind für den Flüssigkeitstransfer vorgesehen und enthalten 1/8 in.-Steckanschlüsse, die mit Ihren bevorzugten Schweiß- oder Dichtungsgeräten verwendet werden können
  • Der Flüssigkeitsweg des fertigen Produkts wurde gemäß AAMI TIR33 mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6 validiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
33,8 oz.
Polycarbonat
Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem
Schraubverschluss
Steril
1 l
Bei Raumtemperatur lagern.
Ja
HDPE
1 L, 1 case of 23
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem, Polycarbonat, Verschlussset mit 2 Anschlüssen > 1 l