Learn More
Hanna Instruments™ Thermistorsonde aus Edelstahl
Erhalten Sie hochgenaue Temperaturmessungen von Flüssigkeiten, Gasen und/oder halbfesten Produkten. Hanna Instruments™ Thermistorsonde mit Griff aus Edelstahl verfügt über einen Griff für die Verwendung mit einem Thermistorthermometer.
152.00 CHF - 485.00 CHF
Spezifikation
Gesamtlänge (metrisch) | 205 mm |
---|---|
Länge (metrisch) Sonde | 100 mm |
Produkttyp | Thermistorsonde |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermistor-Thermometer |
Genauigkeit | ±0,2 °C |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Länge (metrisch) Kabel | Calibrated | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Länge (metrisch) Kabel | Calibrated | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10090751
|
Hanna Instruments™
HI762A |
Luft- und Gastemperatur | 1 m | Nein | HI762 | N/A | ||||||
10325631
|
Hanna Instruments™
HI762L/2 |
Luft- und Flüssigkeitstemperatur | 2 m | Nein | HI762 |
447.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11577879
|
Hanna Instruments™
HI765PW |
Halbfeste Temperatur | 1 m | Ja | HI 765PW-Einstechsonde | N/A | ||||||
10234421
|
Hanna Instruments™
HI765L |
Luft- und Flüssigkeitstemperatur | 1 m | Ja | HI 765, weißer Griff | N/A | ||||||
10769231
|
Hanna Instruments™
HI762PW |
Universelle Temperatur (flüssig, gasförmig, halbfest) | 1 m | Nein | HI762 |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10534271
|
Hanna Instruments™
HI765A |
Luft- und Gastemperatur | 3 m | Ja | HI 765A Luftsonde | N/A | ||||||
Beschreibung
Diese Thermistorsonden sind mit einem vom Griff bis zum Messgeräteanschluss 1 m (3.3ft.) langen Kabel ausgestattet. (Optional auch mit 2 oder 3 Meter langem Kabel erhältlich.) Mit dieser Sonde aus einer robusten und korrosionsbeständigen Konstruktion aus AISI 316 Edelstahl können Proben bis 150 °C (302 °F) gemessen werden.
Die PTC-Thermistorsonden der Serie HI765 sind mit einer maximalen Abweichung von±0.2 °C (±0.4 °F) vorkalibriert, sodass eine Neukalibrierung nicht erforderlich ist, wenn die Sonden ausgetauscht werden.
- Sonde aus AISI 316 Edelstahl mit ABS-Griff
- Anwendungen: Luft und Gas, Luft und Flüssigkeit sowie halbfeste Proben
- NTC-Thermistor mit eine Ansprechzeit von 6 Sekunden und vorkalibrierte PTC-Thermistoren mit einer Ansprechzeit von 8 Sekunden
Spezifikation
205 mm | |
Thermistorsonde | |
±0,2 °C |
100 mm | |
Thermistor-Thermometer |