Learn More
Hanna Instruments™ Thermistorsonde aus Edelstahl
Erhalten Sie hochgenaue Temperaturmessungen von Flüssigkeiten, Gasen und/oder halbfesten Produkten. Hanna Instruments™ Thermistorsonde mit Griff aus Edelstahl verfügt über einen Griff für die Verwendung mit einem Thermistorthermometer.
Marke:  Hanna Instruments™ HI762A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10090751
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Thermistorsonden sind mit einem vom Griff bis zum Messgeräteanschluss 1 m (3.3ft.) langen Kabel ausgestattet. (Optional auch mit 2 oder 3 Meter langem Kabel erhältlich.) Mit dieser Sonde aus einer robusten und korrosionsbeständigen Konstruktion aus AISI 316 Edelstahl können Proben bis 150 °C (302 °F) gemessen werden.
Die PTC-Thermistorsonden der Serie HI765 sind mit einer maximalen Abweichung von±0.2 °C (±0.4 °F) vorkalibriert, sodass eine Neukalibrierung nicht erforderlich ist, wenn die Sonden ausgetauscht werden.
  • Sonde aus AISI 316 Edelstahl mit ABS-Griff
  • Anwendungen: Luft und Gas, Luft und Flüssigkeit sowie halbfeste Proben
  • NTC-Thermistor mit eine Ansprechzeit von 6 Sekunden und vorkalibrierte PTC-Thermistoren mit einer Ansprechzeit von 8 Sekunden
Spezifikation
Spezifikation
Luft- und Gastemperatur
3.9 Zoll
1 m
100 mm
6 s
NTC
Thermistorsonde
-50 °C
Nein
±0,2 °C
3.3 ft.
8.1 Zoll
205 mm
AISI 316 Sonde aus Edelstahl, ABS-Griff:
HI762
0.2 kg
150 °C
−50 °C bis 150 °C
Thermistor-Thermometer
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Thermistorsonde aus Edelstahl > Kann verwendet werden mit: Zur Messung der Temperatur von Luft und Gasen