missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Thermistorsonde aus Edelstahl

Erhalten Sie hochgenaue Temperaturmessungen von Flüssigkeiten, Gasen und/oder halbfesten Produkten. Hanna Instruments™ Thermistorsonde mit Griff aus Edelstahl verfügt über einen Griff für die Verwendung mit einem Thermistorthermometer.

Marke:  Hanna Instruments™ HI765L

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10234421

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Diese Thermistorsonden sind mit einem vom Griff bis zum Messgeräteanschluss 1 m (3.3ft.) langen Kabel ausgestattet. (Optional auch mit 2 oder 3 Meter langem Kabel erhältlich.) Mit dieser Sonde aus einer robusten und korrosionsbeständigen Konstruktion aus AISI 316 Edelstahl können Proben bis 150 °C (302 °F) gemessen werden.

Die PTC-Thermistorsonden der Serie HI765 sind mit einer maximalen Abweichung von±0.2 °C (±0.4 °F) vorkalibriert, sodass eine Neukalibrierung nicht erforderlich ist, wenn die Sonden ausgetauscht werden.

  • Sonde aus AISI 316 Edelstahl mit ABS-Griff
  • Anwendungen: Luft und Gas, Luft und Flüssigkeit sowie halbfeste Proben
  • NTC-Thermistor mit eine Ansprechzeit von 6 Sekunden und vorkalibrierte PTC-Thermistoren mit einer Ansprechzeit von 8 Sekunden
Spezifikation

Spezifikation

Luft- und Flüssigkeitstemperatur
8.1 Zoll
1 m
100 mm
8 s
PTC
Thermistorsonde
Thermistor-Thermometer
3.3 ft.
3.9 Zoll
205 mm
AISI 316 Sonde aus Edelstahl, ABS-Griff:
HI 765, weißer Griff
0.2 kg
Ja
±0,2 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Hanna Instruments™ Thermistorsonde aus Edelstahl > Kann verwendet werden mit: Messung von Flüssigkeiten, Luft und Gasen sowie Eindringen in Halbfeststoffe

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt