Learn More
Hanna Instruments™ Thermistorsonde aus Edelstahl
Erhalten Sie hochgenaue Temperaturmessungen von Flüssigkeiten, Gasen und/oder halbfesten Produkten. Hanna Instruments™ Thermistorsonde mit Griff aus Edelstahl verfügt über einen Griff für die Verwendung mit einem Thermistorthermometer.
Marke:  Hanna Instruments™ HI762PW
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10769231
  • 164.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Thermistorsonden sind mit einem vom Griff bis zum Messgeräteanschluss 1 m (3.3ft.) langen Kabel ausgestattet. (Optional auch mit 2 oder 3 Meter langem Kabel erhältlich.) Mit dieser Sonde aus einer robusten und korrosionsbeständigen Konstruktion aus AISI 316 Edelstahl können Proben bis 150 °C (302 °F) gemessen werden.
Die PTC-Thermistorsonden der Serie HI765 sind mit einer maximalen Abweichung von±0.2 °C (±0.4 °F) vorkalibriert, sodass eine Neukalibrierung nicht erforderlich ist, wenn die Sonden ausgetauscht werden.
  • Sonde aus AISI 316 Edelstahl mit ABS-Griff
  • Anwendungen: Luft und Gas, Luft und Flüssigkeit sowie halbfeste Proben
  • NTC-Thermistor mit eine Ansprechzeit von 6 Sekunden und vorkalibrierte PTC-Thermistoren mit einer Ansprechzeit von 8 Sekunden
Spezifikation
Spezifikation
Universelle Temperatur (flüssig, gasförmig, halbfest)
8.1 Zoll
1 m
100 mm
6 s
NTC, Penetrating
Thermistorsonde
-50 °C
Nein
±0,2 °C
3.3 ft.
3.9 Zoll
205 mm
AISI 316 Sonde aus Edelstahl, ABS-Griff:
HI762
0.2 kg
150 °C
−50 °C bis 150 °C
Thermistor-Thermometer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Thermistorsonde aus Edelstahl > Durchmesser: 3mm