Learn More
Tenak™ Standardgestell aus Edelstahl
Tenak™ Gefrierschrankgestelle aus Edelstahl für Kryoboxen eignen sich für die kryogene Lagerung. Eine Vielzahl von Edelstahlgestellen fasst Kastenhöhen und -mengen für Laborgefrierschränke.
95.95 CHF - 185.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Standard-Rack
Zellteiler Ja
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Passend für Gefriergeräte aller Marken und Modelle
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Array Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Array Preis Menge & Verfügbarkeit  
15250654
Unterlagen ansehen
Tenak™
TE23122
Boxen (12) 4 x 3
102.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11501825
Unterlagen ansehen
Tenak™
TE23132
Boxen (16) 4 x 4
101.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15210674
Unterlagen ansehen
Tenak™
TE23154
Boxen (25) 5 x 5
136.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15290664
Unterlagen ansehen
Tenak™
TE23152
Boxen (20) 4 x 5
115.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
15250684
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE23182
Boxen (12) 3 x 5
95.95 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 06-08-2025
Add to basket
15250664
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE23138
Boxen (28) 7 x 4
122.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 18-09-2025
Add to basket
15250704
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE23220
Boxen (10) 2 x 5
109.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-07-2025
Add to basket
15210664
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE23134
Boxen (20) 5 x 4
185.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 08-07-2025
Add to basket
15268373
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE23124
Boxen (15) 5 x 3
109.20 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 01-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Für alle Tiefkühlschränke geeignet
  • Edelstahl
  • Für Kryoboxen verschiedener Größen
Specifications
Specifications
Standard-Rack
Edelstahl
Tiefkühlschränke
Je 1
Ja
Passend für Gefriergeräte aller Marken und Modelle
1
139 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tenak™ Standardgestell aus Edelstahl