Learn More
Tenak™ Standardgestell aus Edelstahl
Tenak™ Gefrierschrankgestelle aus Edelstahl für Kryoboxen eignen sich für die kryogene Lagerung. Eine Vielzahl von Edelstahlgestellen fasst Kastenhöhen und -mengen für Laborgefrierschränke.
Marke: Tenak™ TE23124
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für alle Tiefkühlschränke geeignet
- Edelstahl
- Für Kryoboxen verschiedener Größen
Spezifikation
Ja | |
5 x 3 | |
Edelstahl | |
15 | |
Tiefkühlschränke | |
Je 1 | |
276 mm |
Standard-Rack | |
Boxen (15) | |
15 | |
Passend für Gefriergeräte aller Marken und Modelle | |
1 | |
139 mm | |
419 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Standardgestell aus Edelstahl > Aufnahmevermögen: Boxen (15); Array: 5 x 3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur