Learn More
Tenak™ Standardgestell aus Edelstahl
Tenak™ Gefrierschrankgestelle aus Edelstahl für Kryoboxen eignen sich für die kryogene Lagerung. Eine Vielzahl von Edelstahlgestellen fasst Kastenhöhen und -mengen für Laborgefrierschränke.
Marke:  Tenak™ TE23152
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15290664
  • 115.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für alle Tiefkühlschränke geeignet
  • Edelstahl
  • Für Kryoboxen verschiedener Größen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
4 x 5
Edelstahl
20
Tiefkühlschränke
Je 1
221 mm
Standard-Rack
Boxen (20)
20
Passend für Gefriergeräte aller Marken und Modelle
1
139 mm
688 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Standardgestell aus Edelstahl > Aufnahmevermögen: Boxen (20); Array: 4 x 5