Learn More
Tenak™ Standardgestell aus Edelstahl
Tenak™ Gefrierschrankgestelle aus Edelstahl für Kryoboxen eignen sich für die kryogene Lagerung. Eine Vielzahl von Edelstahlgestellen fasst Kastenhöhen und -mengen für Laborgefrierschränke.
Marke:  Tenak™ TE23182
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15250684
  • 95.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Für alle Tiefkühlschränke geeignet
  • Edelstahl
  • Für Kryoboxen verschiedener Größen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
3 x 5
Edelstahl
12
Tiefkühlschränke
Je 1
240 mm
Standard-Rack
Boxen (12)
12
Passend für Gefriergeräte aller Marken und Modelle
1
139 mm
558 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Standardgestell aus Edelstahl > Aufnahmevermögen: Boxen (12); Array: 3 x 5