Learn More
Edelstahlkugeln, 4 mm (0.16 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042021.KN
77.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Stainless Steel | |
Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt% | |
100 Pc. | |
Kugeln, 4 mm (0.16 Zoll) Durchmesser |
Spheres | |
MFCD00148499 | |
Insoluble in water. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P21K034 | Analysenzertifikat | 31/03/2024 | 042021.KN |
T13J016 | Analysenzertifikat | 19/07/2023 | 042021.KM,042021.KN |
T13J017 | Analysenzertifikat | 19/07/2023 | 042021.KM,042021.KN |
U12I016 | Analysenzertifikat | 18/08/2022 | 042021.KN |
R10I003 | Analysenzertifikat | 25/07/2022 | 042021.KN |