Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionenstärkeanpassung (Ionic Strength Adjustors, ISA) und Spezialreagenzien
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Ionenstärkeanpassung (ISA) und Spezialreagenzien können Sie genauere und reproduzierbarere ISE-Messungen durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 940911
199.73 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Ionenstärkeanpassung (ISA) und Spezialreagenzien können Sie genauere und reproduzierbarere ISE-Messungen durchführen. Reagenzien zur Ionenstärkeanpassung werden für Analysen mit ionenselektiven Elektroden und Spezialreagenzien für bestimmte ionenselektive Elektroden verwendet.
Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung
Die Ionenstärkeanpassung wird allen Proben und Standards hinzugefügt, um eine einheitliche Hintergrundionenstärke für genauere und reproduzierbarere Messergebnisse zu schaffen Die Reagenzien zur Ammoniak–pH-Ionenstärkeanpassung ISA (951211) und zur Ammoniak- pH-Ionenstärkeanpassung für Messungen bei niedriger Konzentration ISA (951210) enthalten beide einen pH-empfindlichen blauen Farbstoff zur sofortigen Überprüfung des korrekten pH-Werts in Ammoniakproben und Standards, bei denen eine Messung des pH-Wertes nicht erforderlich ist. Die Ammoniak–pH-Ionenstärkeanpassung ISA (951211) verhindert die Komplexierung von Ammoniak und unterdrückt die Bildung von Metallhydroxiden. Dadurch kann der Gesamtammoniakgehalt in der Probe bestimmt werden, was die Genauigkeit der Ergebnisse verbessert. Die Ammoniak-pH-Ionenstärkeanpassung für Messungen bei niedriger Konzentration ISA (951210) eignet sich ideal für Ammoniakproben mit einer Konzentration von maximal 10 ppm, die keine metallischen Interferenzen enthalten.
Alle Ionenstärkeanpassungen und Spezialreagenzien werden als 1 Pint-Flasche (475 ml) vertrieben, außer:
- Kat.- Nr. 941709: 2 x 1 Quart-Flaschen (2 x 1 Liter)
- Kat.- Nr. 941609: 4 x1 Pint-Flaschen (4 x 475 ml)
- Kat.- Nr. 940909: 1 x 1 Gallone-Flasche (3,7 Liter)
- Kat.- Nr. 940999: 4 x 1 Gallone-Flasche (3,7 Liter)
Spezifikation
10 ppm | |
Ionenselektive Elektrode | |
Reagenzien zur Ionenstärkeanpassung werden für Analysen mit ionenselektiven Elektroden und Spezialreagenzien für bestimmte ionenselektive Elektroden verwendet | |
475 ml |
TISAB III Konzentrat für Fluorid-Elektroden | |
Ionenselektive Elektroden (ISE) | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium Chloride, Ammonium Acetate, trans-1, 2-Diaminocyclohexane -TetraaceticAcid Monohydrate (CD
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
4Stunden
9Minuten
9Sekunden
26 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
4Stunden
9Minuten
9Sekunden
26 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
79Stunden
9Minuten
9Sekunden
26Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.