Learn More
Edelstahlkugeln, 4 mm (0.16 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
27.85 CHF - 81.85 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stainless Steel
Aussehen Spheres
Summenformel Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt%
MDL-Nummer MFCD00148499
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11345959
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042021.KM
25 Pc. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11355959
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042021.KN
100 Pc.
81.85 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt%
Insoluble in water.
Spheres
MFCD00148499
Kugeln, 4 mm (0.16 Zoll) Durchmesser
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
H317-H351:Kann allergische Hautreaktionen verursachen.Verdacht auf krebserregende Wirkung.
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edelstahlkugeln, 4 mm (0.16 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals