Learn More
Thermo Scientific Chemicals Devardas Legierung, granuliert Artikelnummer.: 15472337
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Devardas Legierung, granuliert
Artikelnummer. 15472337
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15472337
Marke: Thermo Scientific Chemicals 045526.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 8049-11-4 | Al9Cu10Zn | 943.67 g/mol
Devarda's Alloy is used as reducing agent in analytical chemistry for the determination of nitrates after their reduction to ammonia under alkaline conditions. It is also used in the quantitative or qualitative analysis of nitrates in agriculture and soil science before the development of ion chromatography. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8049-11-4
Summenformel Al9Cu10Zn
Molekulargewicht (g/mol) 943.67
MDL-Nummer MFCD00198176
InChI-Schlüssel MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym devarda's alloy, devarda's alloy, granular, al.cu.zn, devarda's alloy, p.a., alumane copper zinc, devarda's alloy, puriss. p.a., devarda's alloy, saj special grade, devarda's alloy, powder,-100 mesh, devarda's alloy, filings, +100 mesh, devarda inverted exclamation mark s alloy
PubChem CID 16211762
IUPAC-Name Aluminium;Kupfer;Zink
SMILES [Al].[Cu].[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Devarda's Alloy
Dichte 4.355
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in hydrochloric acid
Form granular
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Devarda's Alloy, granular
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Devardas alloy, granular
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Devardas Legierung, granuliert >