Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe, 100 mm Durchmesser
Aus Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Größen lieferbar. Das Fisherbrand™ Testsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebenetz hat einen Durchmesser von 100 mm.
49.30 CHF - 251.00 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Sieb |
Enthält | Konformitätsbescheinigung und Datenblatt |
Außendurchmesser (metrisch) | 100mm |
Rahmenmaterial | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11572143
|
Fisherbrand™
01/100SBW106um |
106 μm |
53.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11582163
|
Fisherbrand™
01/100SBW1.25mm |
1.25 mm |
49.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11592163
|
Fisherbrand™
01/100SBW1.40mm |
1.4 mm |
54.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11592143
|
Fisherbrand™
01/100SBW150um |
150 μm |
52.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11502153
|
Fisherbrand™
01/100SBW160um |
160 μm | N/A | |||||||
11512153
|
Fisherbrand™
01/100SBW180um |
180 μm |
53.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11522173
|
Fisherbrand™
01/100SBW2.00mm |
2 mm |
60.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11522153
|
Fisherbrand™
01/100SBW200um |
200 μm |
51.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11532153
|
Fisherbrand™
01/100SBW212um |
212 μm |
51.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11542173
|
Fisherbrand™
01/100SBW2.50mm |
2.5 mm |
57.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11582133
|
Fisherbrand™
01/100SBW25UM |
25 μm |
251.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11552173
|
Fisherbrand™
01/100SBW2.80mm |
2.8 mm |
64.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11552153
|
Fisherbrand™
01/100SBW300um |
300 μm |
51.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11562173
|
Fisherbrand™
01/100SBW3.35mm |
3,35 mm |
66.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11592133
|
Fisherbrand™
01/100SBW38um |
38 μm |
80.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11582153
|
Fisherbrand™
01/100SBW400um |
400 μm |
54.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11572153
|
Fisherbrand™
01/100SBW355um |
355 μm |
50.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11592153
|
Fisherbrand™
01/100SBW425um |
425 μm |
55.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11502163
|
Fisherbrand™
01/100SBW500um |
500 μm |
57.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11512143
|
Fisherbrand™
01/100SBW53um |
53 μm |
60.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11532143
|
Fisherbrand™
01/100SBW75um |
75 μm |
53.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11532163
|
Fisherbrand™
01/100SBW710um |
710 μm |
55.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11512163
|
Fisherbrand™
01/100SBW600um |
600 μm |
55.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11522163
|
Fisherbrand™
01/100SBW630um |
630 μm |
55.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11542163
|
Fisherbrand™
01/100SBW800um |
800 μm |
50.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11542143
|
Fisherbrand™
01/100SBW80um |
80 μm |
53.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11552143
|
Fisherbrand™
01/100SBW90um |
90 μm |
51.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11552163
|
Fisherbrand™
01/100SBW850um |
850 μm |
58.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11562153
|
Fisherbrand™
01/100SBW315um |
315 μm |
50.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11572163
|
Fisherbrand™
01/100SBW1.18mm |
1.18 mm |
60.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11502173
|
Fisherbrand™
01/100SBW1.60mm |
1.6 mm |
60.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11512173
|
Fisherbrand™
01/100SBW1.70mm |
1.7 mm |
57.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11532173
|
Fisherbrand™
01/100SBW2.6mm |
2.36 mm |
54.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11562143
|
Fisherbrand™
01/100SBW100um |
100 μm |
50.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11582143
|
Fisherbrand™
01/100SBW125um |
125 μm |
53.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11562163
|
Fisherbrand™
01/100SBW1mm |
1 mm |
55.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11502143
|
Fisherbrand™
01/100SBW45um |
45 μm |
67.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11522143
|
Fisherbrand™
01/100SBW63um |
63 μm |
55.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11542153
|
Fisherbrand™
01/100SBW250um |
250 μm |
53.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Analysesiebe mit einem Durchmesser von 100 mm
- Edelstahlrahmen
- Drahtgewebe
- Wird mit Konformitätszertifikat und Datenblatt geliefert
Specifications
Je 1 | |
Konformitätsbescheinigung und Datenblatt | |
Edelstahl |
Sieb | |
100mm | |
Drahtgewebe |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.