Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe, 100 mm Durchmesser
Aus Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Größen lieferbar. Das Fisherbrand™ Testsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebenetz hat einen Durchmesser von 100 mm.
Marke: Fisherbrand™ 01/100SBW125um
Beschreibung
- Analysesiebe mit einem Durchmesser von 100 mm
- Edelstahlrahmen
- Drahtgewebe
- Wird mit Konformitätszertifikat und Datenblatt geliefert
Spezifikation
Je 1 | |
Sieb | |
Edelstahl | |
100mm | |
Drahtgewebe |
125 μm | |
Teil 1: 2000, ISO 3310 : Teil 1: 2000, BS410 | |
Konformitätsbescheinigung und Datenblatt | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe, 100 mm Durchmesser > Porengröße:125 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur