Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe, 100 mm Durchmesser
Aus Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Größen lieferbar. Das Fisherbrand™ Testsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebenetz hat einen Durchmesser von 100 mm.
Marke:  Fisherbrand™ 01/100SBW500um
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11502163
  • 57.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Analysesiebe mit einem Durchmesser von 100 mm
  • Edelstahlrahmen
  • Drahtgewebe
  • Wird mit Konformitätszertifikat und Datenblatt geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Sieb
Edelstahl
100mm
Drahtgewebe
500 μm
Konformitätsbescheinigung, BS 410: Teil 1: 2000, ISO 3310: Teil 1: 2000
Konformitätsbescheinigung und Datenblatt
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe, 100 mm Durchmesser > Porengröße:500 μm